Learn More
Lidocaine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lidocaine |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17) |
| Peso formulazione | 234.1732 |
| Percent Purity | >95% |