Learn More
BOLA Lids
Codice prodotto. 10737342
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
60 mm
66 mm
82 mm
125 mm
166 mm
185 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10737342 185 mm Pezzo
10296971 60 mm Pezzo
10104451 66 mm Pezzo
10290092 82 mm Pezzo
10076841 125 mm Pezzo
10504022 166 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10737342 Fornitore BOLA N. del fornitore H 92715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.03€
    210.72€ / pezzi 1
    Risparmia 54.31€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Lids PTFE, tight-closing
Lid with centering shoulder.
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 185 mm
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Certificazione/Conformità FDA