Learn More
Haldenwanger™ Coperchi per crogioli in porcellana
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- For use with porcelain crucibles
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Materiale | Porcellana |
| Da utilizzare con (applicazione) | 13mL crucibles |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 43mm |
| Product Type | Coperchi per crogioli |