Learn More
Labconco™ Lids for FreeZone™ Freeze Dryers
Codice prodotto. 15744188 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acrylic
Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FreeZone 2.5L Freeze Dryers
FreeZone™ 6L, 12L, and 18L Console Freeze Dryers
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15744188 Stainless Steel FreeZone 2.5L Freeze Dryers Pezzo
16328816 Acrylic FreeZone™ 6L, 12L, and 18L Console Freeze Dryers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15744188 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7207500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replacement lids for FreeZone™ Freeze Dryer collector chambers.
Stainless Steel, 14 in.
  • Stainless steel lid has 14.0 in. diameter with 3 in. diameter hole
  • Optional collector lid for FreeZone™ 4.5L, 6L, 8L, 12L and 18L Freeze Dryers
  • For use with solvents that attack arcylic, like acetonitrile
  • Includes neoprene gasket
Specifica
Tipo Chamber Lid
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) FreeZone 2.5L Freeze Dryers
Include Neoprene gasket
Diametro (sistema imperiale) 10.12 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Altezza (sistema metrico) 3.18 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.38 in.
Lunghezza (sistema metrico) 26.37 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 5 lb.
Peso (sistema imperiale) 3 lb.