Learn More
Haldenwanger™ Coperchi per crogioli in porcellana
Codice prodotto. 12356507
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
28 mm
32 mm
35 mm
52 mm
60 mm
68 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
12356507 35 mm pezzi 10
12867713 68 mm pezzi 5
12346507 28 mm pezzi 10
12376487 32 mm pezzi 10
12306497 60 mm pezzi 5
12366507 52 mm pezzi 10
10353121 52 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12356507 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 79D/7
Spedizione stimata: 27-11-2026
Use these lids with porcelain crucibles. Haldenwanger™ Lids for Porcelain Crucibles are constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Haldenwanger porcelain crucibles
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Diametro (sistema metrico) esterno 35 mm
Product Type Coperchio per crogiolo