Learn More
Haldenwanger™ Coperchi per crogioli in porcellana
Use these lids with porcelain crucibles. Haldenwanger™ Lids for Porcelain Crucibles are constructed from optimized laboratory porcelain.
8.40€ - 88.83€
Specifica
Materiale Porcellana
Product Type Specs Coperchio per crogiolo
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) esterno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) esterno Prezzo Quantità e disponibilità  
12376487
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Haldenwanger™
79D/8
32 mm
70.07€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12356507
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Haldenwanger™
79D/7
35 mm
64.30€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12306497
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Haldenwanger™
79D/4
60 mm
53.27€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12366507
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Haldenwanger™
L 79D/5
52 mm
88.83€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12867713
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Haldenwanger™
79D/3
68 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12346507
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Haldenwanger™
79D/9
28 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10353121
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Haldenwanger™
L 79D/5
52 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Haldenwanger porcelain crucibles
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
Porcellana
Coperchio per crogiolo