Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Liebig Condenser with GL Threads
Codice prodotto. 10502503
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Dimensione della confezione
10502503 NS 29/32 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10502503 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 05210314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.85€
    51.94€ / pezzi 1
    Risparmia 10.91€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Liebig condenser for condensing vapours
  • Liebig condensers acc. to DIN 12576 and in addition to DIN
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12576
Descrizione Cooling Surface - 130 cm²
Lunghezza camicia (sistema metrico) 250 mm
Quantità 1
Nessun giunto rastremato standard NS 29/32
Materiale DURAN™ Tubing