Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Liebig Condenser with Olives
Codice prodotto. 10200981
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 14/23
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Dimensione della confezione
10200981 NS 14/23 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10200981 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 05210201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.00€
    41.91€ / pezzi 1
    Risparmia 11.09€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 18-01-2027
Liebig condenser for condensing vapours
  • Liebig condenser acc. to DIN 12576 and in addition to DIN
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12576
Descrizione Cooling Surface - 60 cm²
Lunghezza camicia (sistema metrico) 160 mm
Quantità 1
Nessun giunto rastremato standard NS 14/23
Materiale DURAN™ Tubing