Learn More
Liensinine, TRC
Codice prodotto. 30482781
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30482781 1 mg 1mg
30469816 10 mg 10mg
30484108 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30482781 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL3978331MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2586-96-1
Formula molecolare C37H42N2O6
Molecular Weight (g/mol) 610.74
Sinonimo 4-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]methyl]-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinyl]oxy]-Phenol, [R-(R*,R*)]-4-[(1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl)methyl]-2-[[1,2,3,4-tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinyl]oxy]-Phenol, 4-[[(1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]methyl]-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinyl]oxy]phenol
SMILES COc1cc2CCN(C)[C@H](Cc3ccc(O)c(Oc4cc5[C@@H](Cc6ccc(O)cc6)N(C)CCc5cc4OC)c3)c2cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Liensinine
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C37H42N2O6/c1-38-14-13-26-20-35(43-4)37(22-29(26)30(38)16-23-6-9-27(40)10-7-23)45-33-18-24(8-11-32(33)41)17-31-28-21-36(44-5)34(42-3)19-25(28)12-15-39(31)2/h6-11,18-22,30-31,40-41H,12-17H2,1-5H3/t30-,31-/m1/s1