Learn More
BRAND™ Life Science Sealing Films for PCR and Storage
Codice prodotto. 17801252 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Aluminum
Poliestere
Lunghezza (sistema metrico):
16.5 cm
17.2 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Lunghezza (sistema metrico) unitSize
17801252 Aluminum 16.5 cm pezzi 100
17891242 Poliestere 17.2 cm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17801252 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 701377
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Detachable, peelable sealing films ideal for PCR, ELISA and sample storage.
  • Due to its adhesive, film can be used down to -80°C
  • DMSO-resistant and resistant to common solvents
  • Can be removed without leaving any residue so that work can continue unhindered after transport or storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Silver
Descrizione Sealing film, aluminum, peelable
Materiale Aluminum
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Larghezza (sistema metrico) 9 cm
Forabile No
Temperature Range (Metric) -80°C to +120°C
Fit for Purpose PCR Ready