Descrizione
- Due to its adhesive, film can be used down to -80°C
- DMSO-resistant and resistant to common solvents
- Can be removed without leaving any residue so that work can continue unhindered after transport or storage
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Descrizione | Sealing film, PET, peelable |
| Materiale | Poliestere |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| No. of Wells | 96 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 17.2 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 9 cm |
| Forabile | No |
| Temperature Range (Metric) | -80°C to +120°C |
| Vedi altri risultati |