Learn More
Cytiva Life Sciences Protein G GraviTrap™
Codice prodotto. 12526518 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Pack
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12526518 10 Pack 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12526518 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28985255
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Includes ten ready-to-use columns prepacked with 1ml of Protein G Sepharose 4 Fast Flow
Prepacked gravity-flow columns provide convenience, save time, and increase the reliability of your results.
  • Purification of antibodies in 30 min allows you to quickly obtain and store your target protein in order to avoid the inherent dangers of protein instability and degradation associated with slow and long purification runs
  • High purity and recovery with purity > 95% in one step and recovery typically 70% to 80%
  • High binding capacity such as Protein G GraviTrap approximately 20mg human IgG/column
  • Complete pack size: 10 columns
  • Application: Manual purification of monoclonal and polyclonal antibodies
  • Includes: 1 pack of 10 × 1mL columns
  • Binding capacity: Approx. 20mg human IgG/column
  • Bed volume: 1mL
  • Material (Column hardware): Polypropylene barrel, Polyethylene frits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 1 mL
Descrizione Protein G GraviTrap includes ten columns with 1 mL of resin for general purpose purification of polyclonal and monoclonal antibodies from most species.
Contenuto kit 10 Ready-to -use column prepacked with 1mL of Protein G Sepharose 4 fast flow, Polypropylene barrel, Polyethylene frits
Content And Storage 2°C to 8°C
Quantità 10 Pack
Da utilizzare con (applicazione) Fast and efficient manual purification of monoclonal and polyclonal antibodies
Tipo Gravity Flow Column
Capacità (sistema metrico) 1 μL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • protein G gravitrap
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol