Learn More
Cytiva rProtein A GraviTrap™ Life Science
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 10
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Prepacked gravity-flow columns provide convenience, save time, and increase the reliability of your results.
- Purification of antibodies in 30 min. allows you to quickly obtain and store your target protein in order to avoid the inherent dangers of protein instability and degradation associated with slow and long purification runs
- High purity and recovery with purity > 95% in one step and recovery typically 70% to 80
- High binding capacity such as rProtein A GraviTrap approximately 50 mg human IgG/column
- Complete pack size: 10 columns
- Application: Manual purification of monoclonal and polyclonal antibodies
- Includes: 1 pack of 10 × 1mL columns
- Binding capacity: Approx. 50mg human IgG/column
- Bed volume: 1mL
- Material (Column hardware): Polypropylene barrel, Polyethylene frits
Specifica
Specifica
| Volume letto | 1 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 1 ml |
| Descrizione | rProtein A GraviTrap includes ten ready-to-use columns prepacked with 1 mL of rProtein A Sepharose Fast Flow. |
| Contenuto kit | 10 colonne pronte per l’uso preimpaccate con 1 ml di proteina A Sepharose Fast Flow, cilindro in polipropilene e fritte in polietilene |
| Content And Storage | Da 2° a 8 °C |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Purificazione manuale rapida ed efficiente di anticorpi monoclonali e policlonali |
| Tipo | Colonna per cromatografia rProtein A GraviTrap |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- rProtein A GraviTrap
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol