Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, ECR8285
Lifetech™ ECR resins are robust polymeric resins designed for research and industrial immobilization of enzymes. Available for covalent, ionic, adsorption and affinity immobilization.
194.00€ - 552.00€
Specifica
Descrizione White to off-white spherical beads
Intervallo di pH 5 to 9
Dimensione del poro 400 to 600 Å
Content And Storage 2°C to 8°C
Dimensione particelle 250 to 1000 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17029343
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01269-192
250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17039343
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01269-94
1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Enzyme immobilization by adsorption, covalent, IEX and affinity
  • High mechanical stability
  • High porosity
  • Easily dried after immobilization
  • Suitable for batch and column configuration
  • Optimal for use in organic solvent/water free systems
  • Compliant with ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Specifica
Specifica
White to off-white spherical beads
400 to 600 Å
250 to 1000 μm
Epoxy
Methacrylate (ECR Resin)
5 to 9
2°C to 8°C
70 to 80%
Wet