Learn More
Purolite™ Lifetech™ Immobilized Enzymes
Lipase immobilized on robust polymeric resins and are supplied in dry form. They can be used for esterifications, amidations, transesterifications, chiral separations. Can be used in water, organic phase, bi-phasic systems and oil phase.
197.00€ - 1870.00€
Specifica
Descrizione White to slightly yellow spherical beads
Content And Storage 2°C to 8°C
Moisture <5%
Forma Dry
Visualizza altre specifiche
Prodotti 16
Codice del prodotto Marca Product Line Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Line Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17009393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02009-94
CalB immo Plus™ 250 g
980.00€
250g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17009403
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02040-186
CalB immo™ 8806 10 g
233.00€
10g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17019403
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02040-192
CalB immo™ 8806 50 g
1165.00€
50g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17089383
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02009-186
CalB immo Plus™ 10 g
197.00€
10g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17029393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02010-186
CalB immo Plus™ Food Grade 10 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17029403
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02040-94
CalB immo™ 8806 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17039393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02010-192
CalB immo Plus™ Food Grade 50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17049393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02010-94
CalB immo Plus™ Food Grade 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17059393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02031-144
CalB immo™ 8285 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17069393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02031-186
CalB immo™ 8285 10 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17079383
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02009-144
CalB immo Plus™ 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17079393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02031-192
CalB immo™ 8285 50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17019393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02010-144
CalB immo Plus™ Food Grade 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17089393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02031-94
CalB immo™ 8285 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17099383
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02009-192
CalB immo Plus™ 50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17099393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS02040-144
CalB immo™ 8806 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Use in solvent-free or organic solvent systems
  • Esterifications (regio- and stereo-selective)
  • Transesterfication
  • Amidation
  • Fats and oils modification
  • Hydrolysis of esters
  • High mechanical stability
  • High enzyme activity
  • Organic solvent stability
  • Available in large volumes
  • Security of supply from Kg to ton scale
  • Resin compliant with ResAP(2004) 3
  • Halal and TSE/BSE/GMO free
Specifica
Specifica
White to slightly yellow spherical beads
2°C to 8°C
<5%
Dry