Learn More
Riley™ Ligera Eco Innovative Safety Eyewear without Single-Use Plastic LED Lens
Codice prodotto. 30242948 Sfoglia Tutto Skytec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30242948 10/Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30242948 Fornitore Riley™ N. del fornitore RLY00496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.71€
    7.15€ / pezzi 1
    Risparmia 2.56€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
The first to market safety eyewear without single use plastic. The super lightweight Ligera ECO combines maximum wearer fit and comfort with a sleek sports design. Supplied in a microfibre pouch.
  • Super lightweight 16.5 g
  • Sleek sports design - 10 base curve and integral nose piece
  • Dual moulded temples with TPE temple ends for maximum fit and comfort
  • Anti-Scratch and Anti-fog dual coated UV400 Lenses
  • Panoramic lenses offer full wraparound protection and optimum vision
  • High-impact resistance under extremes of temperature (-5°C to 55°C)
Specifica
Certificazione/Conformità CE , UKCA , EN 166:2001
Altezza (sistema imperiale) 3.54 in.
Altezza (sistema metrico) 90 mm
Tipo di lente 2C-1.4 1 FT K N CE / Z87+ U6 L1.3 / I 1
Larghezza (sistema imperiale) 0.79 in.
Larghezza (sistema metrico) 20 mm
Lens Coating UV-treated
Colore Green
Lens Tint Clear
Product Type Safety Glasses
Dimensioni (L x P x A) 280 x 20 x 90 mm
Da utilizzare con (applicazione) Vehicle Repairs and Maintenance, Electrical Engineering and Maintenance, Infrastructure Engineering, Woodwork and Fabrication, General Maintenance
N. per custodia 200
Quantità 10/Pk.
N. per confezione 10
Size Universal
Peso (sistema imperiale) 2 oz.
Peso (sistema metrico) 58.5 mm
Materiale Polycarbonate
Monouso Reusable
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Polycarbonate
UV Protection UV400
Frame Type Rimless
Autoclavabile Not Autoclavable
Chiarezza ottica 1
Mechanical Strength F T