Learn More
Abeba™ Light 31055 Shoes
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
69.65€
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Colore Black
Materiale Leather
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15608437
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
31055/35
35 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15618437
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
31055/36
36 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15628437
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
31055/37
37 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15638437
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
31055/38
38 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15648437
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
31055/39
39 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15658437
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
31055/40
40 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15668437
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
31055/41
41 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15678437
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
31055/42
42 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15688437
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
31055/43
43 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15698437
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
31055/44
44 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15608447
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
31055/45
45 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15618447
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
31055/46
46 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15628447
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
31055/47
47 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15638447
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
31055/48
48 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
  • Leather with Air-Mesh textile inlays
  • Black
  • Steel toe cap
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3557)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver Point
  • Instep area with lacing
  • Reflective material
  • Suitable for heel and foot lift
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Leather
Polyurethane
Steel
Black
Slip-resistant
31055