Learn More
Berthold Technologies Light Attenuation Set For LB 9515
Codice prodotto. 31777351 Sfoglia Tutto Berthold Technologies Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Gray
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore
31777351 Gray
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31777351 Fornitore Berthold Technologies N. del fornitore 52401
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Used to calibrate NightSHADE and NightOWL imaging systems with a luminescence test plate.
  • For NightSHADE and NightOWL imaging systems.
Specifica
Colore Gray
Da utilizzare con (apparecchiatura) NightSHADE evo LB 985 in vivo Imaging System