Learn More
Analytik Jena™ Replacement Bulb with 7° Beam Width for High Intensity UV Lamps
Codice prodotto. 12615750 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Dimensione della confezione
12615750 365 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12615750 Fornitore Analytik Jena™ N. del fornitore 9760019
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Replacement Bulb for High Intensity UV Lamps with vented housing protects against burns.
  • For High Intensity UV Lamps 97600-00, 97600-05, 97600-10, and 97600-15 manufactured after June 2002.
  • These high-intensity lamps produce 365 nm UV light.
  • 1 month warranty.
  • Lamp head rotates 360° in its transformer base.
  • A filter minimizes white light interference allowing you to easily detect weak fluorescence.
  • Detach lamp head from transformer base for portability.
Specifica
Sorgente luminosa UV
Wattage 100 W
Wavelength 365 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) High Intensity UV Lamps
Product Type Light Bulb