Learn More
Thermo Scientific Chemicals Light Green SF, Yellowish, pure, high purity biological stain
Codice prodotto. 10791501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
Codice prodotto. 10791501
Marca: Thermo Scientific Chemicals 229770100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5141-20-8 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.844 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5141-20-8
Formula molecolare C37H34N2Na2O9S3
Molecular Weight (g/mol) 792.844
Numero MDL MFCD00012121
InChI Key DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Acid Green 5, C.I. 42095
PubChem CID 21223
ChEBI CHEBI:87065
IUPAC Name disodium;3-[[N-ethyl-4-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-(4-sulfonatophenyl)methyl]anilino]methyl]benzenesulfonate
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Light Green SF, Yellowish
Punto di fusione 288.0°C
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 0.96 to 1.16
Beilstein 14, 856
Indice di Merck 15, 5538
Informazioni di solubilità Solubility in water: 200g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 629 to 634nm (H2O, 5mg/L, 1cm)
Peso formulazione 792.84
Perdita all'essiccatura 10% max. (1 g, 110°C, 2 hrs)
Percent Purity ≥60% (TiCl3-titr.) (on substance as is)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Purple
Quantità 10 g
Forma fisica Powder, Crystals or Crystalline Powder