missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) PE-Cy7 Antibody Labeling Kit

Codice prodotto. 18790974 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
180 μg
60 μg
600 μg
Dimensione della confezione:
1 set
600µg
60µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18790974 180 μg 1 set
18735023 60 μg 60µg
18726853 600 μg 600µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18790974 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 7620010

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Applications: Flow Cytometry

PE/Cy7 is a tandem conjugate. In our Lightning-Link PE/Cy7 the best result is obtained when the tandem is excited at 535nm, wavelength at which the PE has its maximum absorption. The excited PE functions as an energy donor, where the energy is transferred via FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) to the Cy7. The Cy7 emits then the energy received from the PE in the form of long wavelength light at 776nm.

Order Info

Quantity

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 180 μg
Coniugato PE/Cy7
Contenuto kit Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher FD reagent
Product Type PE-Cy7 Antibody Labeling Kit
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.