Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid Alexa Fluor 594 Antibody Labeling Kit
Codice prodotto. 18051016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
30 μg
300 μg
Dimensione della confezione:
1 set
100µg
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18051016 100 μg 100µg
18084126 300 μg 1 set
18093774 1 mg 1mg
18098354 30 μg 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 18051016 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 3350005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00€
    642.60€ / 100µg
    Risparmia 37.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody labeling kit
Lightning-Link™ Rapid Antibody Labeling kits enable direct labeling of antibodies, proteins, peptides or other biomolecules and allow conjugations to be set up in seconds, and used within minutes (less than 20 minutes).
Kit Contents:
  • Lightning-Link™ Rapid mix
  • 1 vial of LL Rapid Quencher reagent
  • 1 vial of LL Rapid Modifier reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 μg
Product Type Antibody Labeling Kit
Content And Storage -20°C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.