Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid AMCA Antibody Labeling Kit
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescripción
Unlike standard AMCA labeling procedures, where a large molar excess of AMCA is employed, the Lightning-Link AMCA kit combines a low molar ratio of AMCA:antibody and high labeling efficiency to eliminate the need for purification steps. AMCA (aminomethylcoumarin acetate) is a blue fluorescent dye commonly used in fluorescence microscopy, arrays and in-situ hybridisation. It has an excitation wavelength of 345-350nm and an emission wavelength of 440-460nm.
Información de órdenes
Quantity
Especificaciones
Especificaciones
| Content And Storage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Quantità | 300 μg |
| Coniugato | AMCA |
| Contenuto kit | Glass vial(s) of Lightning-Link Rapid mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of Rapid Modifier reagent, 1 vial of Rapid Quencher reagent |
| Product Type | Rapid AMCA Antibody Labeling Kit |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?