Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid Atto390 Antibody Labeling Kit
Codice prodotto. 18027695 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 μg
300 μg
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18027695 30 μg 1 set
18016474 300 μg 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18027695 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 3490030
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Antibody labeling kit
Atto390 is one of a new generation of fluorescent labels with a coumarin structure. It has a strong absorption at 390nm, high fluorescence at 479nm (extinction coefficient 2.4 x10 cm&superscript_begin;-1&superscript_end;M&superscript_begin;-1&superscript_end;) and high quantum yield.
Order Info
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Rapid Atto390 Antibody Labeling Kit
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Coniugato Atto 390
Quantità 30 μg