Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid Atto565 Antibody Labeling Kit
Codice prodotto. 18728113 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 μg
300 μg
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18728113 300 μg 1 set
18058555 30 μg 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18728113 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 3510010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Applications: Flow Cytometry
Atto565 is one of a new generation of fluorescent labels. It has a strong absorption at 563nm, high fluorescence at 592nm (extinction coefficient 1.2 x10&superscript_begin;5&superscript_end; cm&superscript_begin;-1&superscript_end;M&superscript_begin;-1&superscript_end;) and quantum yield.
Order Info
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Rapid Atto565 Antibody Labeling Kit
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Coniugato Atto 565
Quantità 300 μg