Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid DyLight 350 Antibody Labeling Kit
Codice prodotto. 18004454 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
300 μg
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18004454 300 μg 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18004454 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 3200010300UG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.00€
    848.40€ / 1 sets
    Risparmia 48.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
The easy-to-use, one step procedure allows researchers to covalently label biomolecules with only 30 seconds hands-on time; conjugates are ready to use in less than twenty minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -20°C
Quantità 300 μg