Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid DyLight 350 Antibody Labeling Kit
Codice prodotto. 18085794 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
30 μg
Dimensione della confezione:
1 set
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18085794 1 mg 1mg
18022604 30 μg 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18085794 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 3200015
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody labeling kit
DyLight 350 provides blue fluorescence for a wide array of fluorescence labeling-based applications. It has a strong absorption at 353nm, high fluorescence at 432nm (extinction coefficient 1.5 x10&superscript_begin;4&superscript_end;cm&superscript_begin;-1&superscript_end;M&superscript_begin;-1&superscript_end;) and high quantum yield.
Order Info
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 1 mg
Coniugato DyLight 350
Product Type Rapid DyLight 350 Antibody Labeling Kit