Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid DyLight 405 Antibody Labeling Kit
Codice prodotto. 18719943 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
300 μg
Dimensione della confezione:
1 set
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18719943 1 mg 1mg
18706683 300 μg 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18719943 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 3210015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00€
    1333.50€ / 1mg
    Risparmia 76.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody labeling kit
DyLight 405 provides blue fluorescence for a wide array of fluorescence labeling-based applications. It has a strong absorption at 400nm, high fluorescence at 420nm (extinction coefficient 3.0 x10&superscript_begin;4&superscript_end; cm&superscript_begin;-1&superscript_end;M&superscript_begin;-1&superscript_end;) and high quantum yield.
Order Info
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 1 mg
Coniugato DyLight 405
Product Type Rapid DyLight 405 Antibody Labeling Kit