missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid DyLight 488 Antibody Labeling Kit

Codice prodotto. 18729533 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
30 μg
300 μg
Dimensione della confezione:
1 set
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18729533 30 μg 1 set
18708853 300 μg 1 set
18700854 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18729533 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 3220030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00€
    625.80€ / 1 sets
    Risparmia 36.20€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Applications: Flow Cytometry

DyLight 488 provides green fluorescence for a wide array of fluorescence labeling-based applications. It has a strong absorption at 493nm, high fluorescence at 518nm (extinction coefficient 7.0 x10&superscript_begin;4&superscript_end;cm&superscript_begin;-1&superscript_end;M&superscript_begin;-1&superscript_end;) and high quantum yield.

Order Info

Quantity

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 30 μg
Coniugato DyLight 488
Product Type Rapid DyLight 488 Antibody Labeling Kit
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.