missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid DyLight 550 Antibody Labeling Kit

Codice prodotto. 18760164 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
30 μg
300 μg
Dimensione della confezione:
1 set
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18760164 300 μg 1 set
18737963 30 μg 1 set
18327947 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18760164 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 3230010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00€
    836.85€ / 1 sets
    Risparmia 48.15€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Applications: Flow Cytometry

DyLight 550 emits vibrant orange-to-red fluorescence for a wide array of fluorescence labeling-based applications. It has a strong absorption at 562nm, high fluorescence at 576nm (extinction coefficient 1.5 x10&superscript_begin;5&superscript_end; cm&superscript_begin;-1&superscript_end;M&superscript_begin;-1&superscript_end;) and high quantum yield.

Order Info

Quantity

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Rapid DyLight 550 Antibody Labeling Kit
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Coniugato DyLight 550
Quantità 300 μg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.