Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid DyLight 550 Antibody Labeling Kit
Codice prodotto. 18014546 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18014546 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18014546 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 3230005
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Antibody labeling kit
Lightning-Link™ Rapid Antibody Labeling kits enable direct labeling of antibodies, proteins, peptides or other biomolecules and allow conjugations to be set up in seconds, and used within minutes (less than 20 minutes).
Kit Contents:
  • Lightning-Link™ Rapid mix
  • 1 vial of LL Rapid Quencher reagent
  • 1 vial of LL Rapid Modifier reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 μg
Product Type Antibody Labeling Kit
Content And Storage -20°C