Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid DyLight 594 Antibody Labeling Kit
Codice prodotto. 18706733 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
30 μg
300 μg
Dimensione della confezione:
1 set
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18706733 30 μg 1 set
18757303 300 μg 1 set
18063714 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18706733 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 3240030
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody labeling kit
DyLight 594 generates red fluorescence for a wide array of fluorescence labeling-based applications. It has a strong absorption at 593nm, high fluorescence at 618nm (extinction coefficient 8.0 x10&superscript_begin;4&superscript_end; cm&superscript_begin;-1&superscript_end;M&superscript_begin;-1&superscript_end;) and high quantum yield.
Order Info
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 30 μg
Coniugato DyLight 594
Product Type Rapid DyLight 594 Antibody Labeling Kit