missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid DyLight 680 Antibody Labeling Kit
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
DyLight 680 provides red fluorescence for a wide array of fluorescence labeling-based applications. It has a strong absorption at 682nm, high fluorescence at 715nm (extinction coefficient 1.4 x10&superscript_begin;5&superscript_end;cm&superscript_begin;-1&superscript_end;M&superscript_begin;-1&superscript_end;) and high quantum yield.
Order Info
Quantity
Specifica
Specifica
| Product Type | Rapid DyLight 680 Antibody Labeling Kit |
| Content And Storage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Coniugato | DyLight 680 |
| Quantità | 1 mg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?