missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid DyLight 755 Antibody Labeling Kit
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiBeschreibung
DyLight 755 provides far red fluorescence for a wide array of fluorescence labeling-based applications. It has a strong absorption at 754nm, high fluorescence at 776nm (extinction coefficient 2.2 x10&superscript_begin;5&superscript_end;cm&superscript_begin;-1&superscript_end;M&superscript_begin;-1&superscript_end;) and high quantum yield.
Bestellinformation
Quantity
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Rapid DyLight 755 Antibody Labeling Kit |
| Content And Storage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Coniugato | DyLight 755 |
| Quantità | 1 mg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?