Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid DyLight 800 Antibody Labeling Kit
Codice prodotto. 18094884 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
30 μg
300 μg
Dimensione della confezione:
1 set
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18094884 30 μg 1 set
18073414 300 μg 1 set
18709713 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18094884 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 3290030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00€
    638.40€ / 1 sets
    Risparmia 36.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody labeling kit
DyLight 800 provides near infrared fluorescence for a wide array of fluorescence labeling-based applications. It has a strong absorption at 770nm, high fluorescence at 794nm (extinction coefficient 2.7 x10&superscript_begin;5&superscript_end;cm&superscript_begin;-1&superscript_end;M&superscript_begin;-1&superscript_end;) and high quantum yield.
Order Info
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 30 μg
Coniugato DyLight 800
Product Type Rapid DyLight 800 Antibody Labeling Kit