Learn More
Biochrom Lightwave 3
Codice prodotto. 17143628
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Spec, Bluetooth Connectivity
Spec, Bluetooth, Printer
Spec, Built-in Serial Printer
Spectrophotometer
Interfaccia:
Large Disp,Button UI,Bluetooth
Large Display, Button UI
Stampante inclusa:
No
Yes
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Interfaccia Stampante inclusa unitSize
17143628 Spectrophotometer Large Display, Button UI No Pezzo
17253064 Spec, Built-in Serial Printer Large Display, Button UI Yes Pezzo
17263064 Spec, Bluetooth Connectivity Large Disp,Button UI,Bluetooth No Pezzo
17273064 Spec, Bluetooth, Printer Large Disp,Button UI,Bluetooth Yes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17143628 Fornitore Biochrom N. del fornitore 80300742
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Lightwave 3 is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port.
  • Split Beam (RBC) UV/Vis Spectrophotometer covering 190 to 1100 nm (5 nm bandwidth)
  • USB port for data collection
  • Accepts 10, 20, and 40 mm path length cuvettes
  • Built-in software provides flash scan, fixed wavelength measurements, kinetics, and concentration with comprehensive graphics capability plus the ability to store up to 90 methods
  • Choose to include a built-in serial printer, Bluetooth connectivity, or both
  • Lightweight and stackable for storage
Specifica
Altezza del centro del fascio 15 mm
Profondità (sistema imperiale) 15.3 in.
Profondità (sistema metrico) 390 mm
Tipo di rilevatore Twin CMOS Array
Display Graphic LCD
Lingue English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Japanese
Sorgente luminosa Xenon Flash
Product Line Lightwave 3
Larghezza di banda spettrale 5 nm
Tipo UV-Vis Spectrophotometer
Tensione 120/240 V
Wavelength Range 190 to 1100 nm
Da utilizzare con (applicazione) UV/Vis Spectrophotometry
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Include Spectrophotometer
Interfaccia Large Display, Button UI
Monocromatore Flat Grating
Rumore ±0.005 peak to peak ±0.002 RMS
Linearità fotometrica ±1.3% or ±0.008 A (Whichever is Greater at 546 nm)
Gamma fotometrica -0.3 to 2.5 A, 0.3 to 199 %T
Ripetibilità fotometrica ±0.002 A to 0.5 A (at 546 nm)
Stampante inclusa No
Forma Round
Luce dispersa <0.5 %T 340 nm
Accuratezza della lunghezza d'onda ±2 nm
Ripetibilità della lunghezza d'onda ±1 nm
Peso (sistema imperiale) 6.6 lb.
Peso (sistema metrico) 3 kg
Larghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema metrico) 260 mm