Learn More
Gilac™ Lightweight Nesting Pallet
Codice prodotto. 17988691
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
600 x 800 x 130 mm
800 x 1200 x 155 mm
1200 x 1000 x 160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
17988691 1200 x 1000 x 160 mm Pezzo
17988621 600 x 800 x 130 mm Pezzo
17958601 800 x 1200 x 155 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17988691 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G052206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.47€
    59.88€ / pezzi 1
    Risparmia 30.59€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Lightweight Pallet is nesting and therefore space-saving when stored empty.
  • Lightweight nesting plastic pallet.
  • Nesting and therefore space-saving when stored empty.
  • Storage prohibited on racks: the pads of the pallets are incompatible with the rails of the racks.
Specifica
Product Type Aero Tote Pallet
Colore Black
Dimensioni (L x P x A) 1200 x 1000 x 160 mm
Capacità (sistema imperiale) 4409.25 lb.
Capacità (sistema metrico) 2000 kg
Altezza (sistema imperiale) 6.3 in.
Altezza (sistema metrico) 160 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 47.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1200 mm
Larghezza (sistema imperiale) 39.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 1000 mm