Learn More
Lilolidine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15582313 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15582313 1 g 1g
15592313 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15582313 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 452900010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 5840-01-7
Formula molecolare C11H11N
Molecular Weight (g/mol) 157.21
InChI Key QCCKSFHMARIKSK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-methoxy-4-N-phenylbenzene-1,4-diamine
Specifica
Materiale o nome chimico Lilolidine
Perdita all'essiccatura 1% max. (60°C) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 3-methoxy-n1-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-3-methoxydiphenylamine, 3-methoxy-1-n-phenylbenzene-1,4-diamine, acmc-1apzp, 4-anilino-2-methoxyaniline, p-methoxy-p-aminodiphenylamine, 1,4-benzenediamine, 2-methoxy-n4-phenyl, 2-methoxy-n∼4∼-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylene diamine
SMILES C1CN2C=CC3=CC=CC(C1)=C23
PubChem CID 611802
Peso formulazione 157.21
Percent Purity 98%