Learn More
Lilolidine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15592313 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15592313 5 g 5g
15582313 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15592313 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 452900050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 5840-01-7
Formula molecolare C11H11N
Molecular Weight (g/mol) 157.21
InChI Key QCCKSFHMARIKSK-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Lilolidine
Perdita all'essiccatura 1% max. (60°C) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Sinonimo lilolidine, 5,6-dihydro-4h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 1,7-trimethyleneindole, 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 4h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 5,6-dihydro, lilolidene, 1-azatricyclo 6.3.1.0?, 1 2 dodeca-2,4,6,8 12-tetraene, g00001-watson-int, ksc917k8l
SMILES C1CC2=CC=CC3=C2N(C1)C=C3
PubChem CID 15645629
Peso formulazione 157.21
Percent Purity 98%