Learn More
LILRB1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Codice prodotto. 16804915 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 μL
20 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
Codice prodotto. Quantità unitSize
16804915 20 μL 20µL
16894905 150 μL 150µL
2 options
Codice prodotto. 16804915
Marca: Proteintech 264551AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The LILRB1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human LILRB1. This antibody recognizes human antigen. The LILRB1 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
Antigene LILRB1
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, ELISA
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 333 μg/mL
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Rabbit
Quantità 20 μL
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10859
Target Species Human
Isotype IgG