Learn More
LIME1 Monoclonal Antibody (OTI7A9), TrueMAB™, OriGene
Codice prodotto. p-200015867
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17568313 30 μL 30µL
17548313 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17568313 Fornitore Origene Technologies N. del fornitore TA807654S
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Mouse Monoclonal Antibody
LIME1 Monoclonal antibody specifically detects LIME1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Antigene LIME1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI7A9
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene Lime1
N. accesso geni Q9H400
Alias gene 2810038K19Rik; dJ583P15.4; FLJ20406; Lck interacting transmembrane adaptor 1; lck-interacting membrane protein; Lck-interacting molecule; lck-interacting transmembrane adapter 1; Lime; lime 1; LIME1; LP8067; RP4-583P15.5
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 30-295 of human LIME1 produced in E.coli.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 30 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 54923
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forma Liquid
Isotype IgG1