Learn More
(+)-Limonene, TRC
Codice prodotto. 30479712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479712 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30479712 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL46174025ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico (+)-Limonene
CAS 5989-27-5
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C10 H16
Quantità 25 mL
Sinonimo (4R)-4-Isopropenyl-1-methyl-cyclohexene, Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (R)-, p-Mentha-1,8-diene, (R)-(+)- (8CI), (+)-(4R)-Limonene, (+)-(R)-Limonene, (+)-Dipentene, (+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-α-Limonene, (4R)-(+)-Limonene, (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, (4R)-Limonene, (R)-(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene, (R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, (R)-Limonene, (R)-p-Mentha-1,8-diene, 1-Methyl-4-prop-1-en-2-yl-cyclohexene, Bio Clear, Biogenic SE 374, Carvene, Clearene, D-(+)-Limonene, D-Limonene, EC 7, Fruits Dry, Glidesafe, Glidsafe, Histo-Clear, HistoSolve X, IVOD, Limonene, (+)-, Master Clear, NK 1100, Refchole, Safsolv, Woody River 8, d-(+)-Limonene, d-Limonene
InChI Formula InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(=CC1)C
IUPAC Name (4R)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
Molecular Weight (g/mol) 136.23
Peso formulazione 136.1252
Percent Purity >95