Learn More
Abnova™ LIN9 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Codice prodotto. 16100084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16100084 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16100084 Fornitore Abnova™ N. del fornitore H00286826T01.100uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Human overexpression lysate
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione LIN9 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_173083.2
Peso molecolare Theoretical M.W. 61.49kDa
Plasmide pCMV-LIN9 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell lysate was tested with anti-LIN9 antibody (Mfr. No. H00286826-B01) by Western Blot.
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.