Learn More
Linalol, Mikromol™
Codice prodotto. 17901566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17901566 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17901566 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0164.05
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Linalol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Linalool
CAS 78-70-6
Nomi componenti o analita DL-Linalool
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H18 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol, 2-Methyl-1-prenyl-3-buten-2-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadiene-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene, 3,7-Dimethyl-3-ol-1,6-octadiene, L 260-2, Linalol, Linalool, Linalyl alcohol, Linanool, NSC 3789, Phantol, dl-Linalool, (+/-)-Linalool, beta-Linalool
InChI Formula InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
SMILES CC(=CCCC(C)(O)C=C)C
IUPAC Name 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol
Molecular Weight (g/mol) 154.249
Quantità 100 mg
Peso formulazione 154.136 g/mol