Learn More
Linalool 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30318723
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318723 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318723 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09010048IP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Linalool
CAS 78-70-6
Nomi componenti o analita DL-Linalool
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H18 O
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol, 2-Methyl-1-prenyl-3-buten-2-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadiene-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene, 3,7-Dimethyl-3-ol-1,6-octadiene, L 260-2, Linalol, Linalool, Linalyl alcohol, Linanool, NSC 3789, Phantol, dl-Linalool, (+/-)-Linalool, beta-Linalool
InChI Formula InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
SMILES CC(=CCCC(C)(O)C=C)C
IUPAC Name 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol
Solvent or Matrix Isopropanol
Molecular Weight (g/mol) 154.249
Quantità 1 mL
Peso formulazione 154.136 g/mol