Learn More
Linalool, 97%
Codice prodotto. 11407067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11407067 100 mL 100mL
11417067 500 mL 500mL
11427067 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11407067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14424.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 78-70-6 | C10H18O | 154.253 g/mol
Linalool is used as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions. as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Linalool is used as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions. as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions.
Solubility
Soluble in water (1.589 g/L at 25°C).
Notes
Store at 4°C. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-70-6
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.253
Numero MDL MFCD00008906
InChI Key CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
PubChem CID 6549
ChEBI CHEBI:17580
IUPAC Name 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Linalool
Densità 0.865
Punti di ebollizione 199°C to 200°C
Punto d'infiammabilità 76°C (168°F)
Intervallo percentuale saggio 97%
Indice di rifrazione 1.462
Quantità 100 mL
Beilstein 1721488
Indice di Merck 14,5495
Informazioni di solubilità Soluble in water (1.589g/L at 25°C).
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Product Identifier
  • Linalool
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Linalool