Learn More
Linalool, 97%
Codice prodotto. 10746151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10746151 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10387050 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10464975 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10746151 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125155000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 78-70-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-70-6
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00008906
InChI Key CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
PubChem CID 6549
ChEBI CHEBI:17580
IUPAC Name 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Linalool
Nota nome 97%
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8610g/mL
Punti di ebollizione 199.0°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Indice di rifrazione 1.4600 to 1.4640
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 462
Indice di Merck 15, 5550
Gravità specifica 0.861
Rotazione specifica -2° to +2° (20°C, 589nm) (neat)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.45g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 4.4 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Linalool
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Linalool