Learn More
Linalool, TRC
Codice prodotto. 17974815
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17974815 100 g 100g
17913985 10 g 10g
17962965 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17974815 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL465950100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-70-6
Formula molecolare C10 H18 O
Molecular Weight (g/mol) 154.249
Sinonimo 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, (±)-Linalool, 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol, 2-Methyl-1-prenyl-3-buten-2-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadiene-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene, 3,7-Dimethyl-3-ol-1,6-octadiene, L 260-2, Linalol, Linalool, Linalyl alcohol, Linanool, NSC 3789, Phantol, dl-Linalool, β-Linalool
IUPAC Name 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(O)C=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Linalool
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
Peso formulazione 154.136