Learn More
Linalyl acetate, 95%, synthetic
Codice prodotto. 10490121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10490121 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10378080 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10400131 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10490121 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 232301000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 115-95-7 | C12H20O2 | 196.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-95-7
Formula molecolare C12H20O2
Molecular Weight (g/mol) 196.28
Numero MDL MFCD00008907
InChI Key UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo linalyl acetate, linalool acetate, bergamiol, bergamol, linalol acetate, lynalyl acetate, licareol acetate, bergamot mint oil, acetic acid linalool ester, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol acetate
PubChem CID 8294
ChEBI CHEBI:78333
IUPAC Name 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)OC(=O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Linalyl acetate
Nota nome 95%
Colore Colorless
Densità 0.9010g/mL
Punti di ebollizione 220°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2=CHCH2CH2C(CH3)(OOCCH3)CH=CH2
Indice di rifrazione 1.4490 to 1.452
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15, 5551
Gravità specifica 0.901
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,alcohol,ether,diethyl phthal,mineral oil,fixed oils
Peso formulazione 196.28
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Linalyl acetate, synthetic
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.