Learn More
Linalyl Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Linalyl Acetate |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3 |
| Peso formulazione | 196.1463 |